Zinn(II)oxid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Stannous oxide, Tin monoxide, Tin(ii)oxide
A17889.22
A17889.0E
A17889.36
A17889.22EA
68.5
CHF
A17889.22
A17889.0E
A17889.36
Zinn(II)oxid ≥99%
Zinn(II)oxid
Purity: 99%
CAS No.: 21651-19-4
Molecular Formula: OSn
Formula Weight: 134.69
Odour: Odourless
Melting Point: 1080° dec.
MDL No.: MFCD00011243
Formel:
OSn Siedepunkt: 1425 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1080 °C (dec.) Dichte: 6.45 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011243 CAS-Nummer: 21651-19-4 EINECS: 244-499-5 Merck Index: 14,8787 |