Kieselguhr (Celite®) (natürlich) Filterhilfsstoff
Lieferant: Roth Carl
8019.1 8019.2
ROTH8019.1EA 71.9 CHF
ROTH8019.1 ROTH8019.2
Kieselguhr (Celite®) (natürlich) Filterhilfsstoff
Kieselguhr (Celite®)
Formel: SiO₂
MDL Number: MFCD00132803
CAS-Nummer: 61790-53-2