Tetraiodsilan ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
unter Argon abgefüllt
44141.06
44141.14
44141.22
44141.06EA
292
CHF
44141.06
44141.14
44141.22
Tetraiodsilan ≥99,999% (Metall-Basis)
Tetraiodsilan
Purity: 99.999%
CAS No.: 13465-84-4
Molecular Formula: I4Si
Formula Weight: 535.70
Physical Form: Lump, Packaged under argon
Density: 4.198
Appearance: White
Melting Point: 120°
Boiling Point: 290°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00054041
Formel:
I₄Si MW: 535.7 g/mol Siedepunkt: 290 °C Melting Pt: 120 °C Dichte: 4.198 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00054041 CAS-Nummer: 13465-84-4 EINECS: 236-706-2 UN: 2923 ADR: 8 II |