Zinn(IV)fluorid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 7783-62-2
Molecular Formula: SnF4
Formula Weight: 194.68
Physical Form: -6 Mesh Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Merck Reference: 14,8776
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00042541
Friedel-Crafts catalyst
Formel:
SnF₄ Siedepunkt: 705 °C (1013 hPa) Melting Pt: 705 °C (subl.) Dichte: 4.78 g/cm³ (19 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042541 CAS-Nummer: 7783-62-2 EINECS: 232-016-0 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 14,8776 |