Zinn(II)fluorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Tin difluoride
308501000 308500050 308505000
ACRO308501000EA 68.8 CHF
ACRO308501000 ACRO308500050 ACRO308505000
Zinn(II)fluorid 99%
Zinn(II)fluorid
Formel: SnF₂
MW: 156,71 g/mol
Siedepunkt: 850 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 215 °C
Dichte: 4,57 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042540
CAS-Nummer: 7783-47-3
EINECS: 231-999-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08940
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Gravimetry ≥98.5 % (ex Sn)