Siliciumcarbid, TECHNICAL 0,105 mm
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Carborundum
22505.297EA 185 CHF
22505.297
Siliciumcarbid, TECHNICAL 0,105 mm
Carborundum
Formel: SiC
MW: 40,1 g/mol
Siedepunkt: < 2700 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2700 °C
Dichte: 3,23 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 12,08636
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht