Siliciumcarbid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
43332.A3EA
1020
CHF
43332.A3
43332.36
Siliciumcarbid ≥99% (Metall-Basis)
Siliciumcarbid
Formel:
SiC MW: 40,1 g/mol Melting Pt: 2700 °C Dichte: 3,16 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049531 CAS-Nummer: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 Merck Index: 14,8492 |