Siliciumcarbid ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen B), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
41084.KSEA 2250 CHF
41084.KS
Siliciumcarbid ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen B), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Siliciumcarbid
Magnetron sputtering source
Formel: SiC
MW: 40,1 g/mol
Melting Pt: 2700 °C
Dichte: 3,22 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049531
CAS-Nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/65/19/2296519.jpg