Siliciumcarbid 400 Schleifpaste
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
39800.LAEA 144 CHF
39800.LA
Siliciumcarbid 400 Schleifpaste
Siliciumcarbid
Grinding compound for polishing IR crystal windows
Formel: SiC
MW: 40,1 g/mol
Melting Pt: 2700 °C
Dichte: 3,16
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049531
CAS-Nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/65/19/2296519.jpg