Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Aluminium ammonium bis(sulphate) dodecahydrate, Ammonium alum, Ammonium aluminum sulphate dodecahydrate, Aluminum ammonium sulphatedodecahydrate
21083.292EA 169 CHF
21083.292 21083.462
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Aluminium ammonium sulphate dodecahydrate
Formel: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
MW: 453,33 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 93 °C
Dichte: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051042
CAS-Nummer: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm