Aluminiumsulfat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Aluminum sulphate
192430050 192430250 192431000
ACRO192430050EA 57.3 CHF
ACRO192430050 ACRO192430250 ACRO192431000
Aluminiumsulfat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Aluminium sulphate
Formel: Al₂O₁₂S₃
Melting Pt: 770 °C
Dichte: 2,672 g/cm³ (22.5 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003423
CAS-Nummer: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 12,00381
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥15 % (Al) Typical
Total trace metal impurities ≤0.001 %