Aluminiumhydroxid (hydrargillite), Pulver, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01091.1000 1.01091.9050
1.01091.1000EA 72.9 CHF
1.01091.1000 1.01091.9050
Aluminiumhydroxid (hydrargillite), Pulver, EMPLURA®, Supelco®
Aluminiumhydroxid
Formel: Al(OH)₃
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003420
CAS-Nummer: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 13,00342