Aluminiumhydroxid ≥76,5%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
wasserhaltiges Aluminiumoxid
12366.A3EA
290
CHF
12366.A3
12366.36
12366.22
Aluminiumhydroxid ≥76,5%
Aluminiumhydroxid
As absorbent, in chromatography, manufacturing of glass, paper, inks, ceramics, lubricants, cosmetics
Formel:
Al(OH)₃ MW: 78 g/mol Melting Pt: 300 °C Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003420 CAS-Nummer: 21645-51-2 EINECS: 244-492-7 Merck Index: 12,00355 |