Trimethylborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21180.0250 8.21180.1000 8.21180.9025
8.21180.0250EA 35.2 CHF
8.21180.0250 8.21180.1000 8.21180.9025
Trimethylborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trimethylborat
Formel: C₃H₉BO₃
Siedepunkt: 67 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –5 °C
Dichte: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –11 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008346
CAS-Nummer: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09842
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -34 - -29 °C
Molar Mass 103.91 g/mol
Boiling Point 67 - 69 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 182 hPa (25 °C)
Flash Point -8 °C
Refractive Index 1.3568 (20 °C)
Explosion Limit 0.932 g/cm3 (20 °C)
Density (H2O) no data available
Ignition Point 305 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid