Trimethylborat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
140121000 140125000 140120025
ACRO140121000EA 44.6 CHF
ACRO140121000 ACRO140125000 ACRO140120025
Trimethylborat 99%
Trimethylborat
Formel: C₃H₉BO₃
Siedepunkt: 68…69 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0.915 g/cm³
Flash-Pt: –8 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008346
CAS-Nummer: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09842
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3562 to 1.3582 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %