Aluminiumoxid, Patinal®
Lieferant: Merck
Synonyms: Alumina C
1.01058.1000EA 0 CHF
1.01058.1000 1.01058.0100
Aluminiumoxid, Patinal®
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355