Aluminiumoxid, Pulver, BAKER ANALYZED® für die Chromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
0537-01EA
216
CHF
0537-01
0537-05
Aluminiumoxid, Pulver, BAKER ANALYZED® für die Chromatographie, J.T.Baker®
Aluminium oxide
Formel:
Al₂O₃ MW: 101,96 g/mol Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa) Melting Pt: 2045 °C Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
pH of 5% Slurry at 20°C | 6.0 - 7.5 |
Adsorption, mg o-nitroaniline/g | ≥0.05 |
Loss on Drying | ≤5 % |