Aluminiumoxid, große Fläche Katalysatorträger
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43855.A1 43855.A7 43855.30
43855.A1EA 488 CHF
43855.A1 43855.A7 43855.30
Aluminiumoxid, große Fläche Katalysatorträger
Aluminium oxide
Physical Form: 1/8" Pellets Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2045 °C
Dichte: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355