Aluminiumoxid ≥99,7%, verschmolzenes Isolierpulver ∼ 60 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
33200.A1 33200.A7
33200.A1EA 169 CHF
33200.A1 33200.A7
Aluminiumoxid ≥99,7%, verschmolzenes Isolierpulver ∼ 60 µm
Aluminium oxide
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: ≈60 micron Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
Formel: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2045 °C
Dichte: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355