Aluminiumoxid 99.7+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
215700010 215702500 215700050
ACRO215700010EA 70.2 CHF
ACRO215700010 ACRO215702500 ACRO215700050
Aluminiumoxid 99.7+%, reinst
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2977 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 2030 °C
Dichte: 3.97 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Sodium oxide (Na2O) ≤0.1 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.04 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≥99.70 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %