Bornitrid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
44839.KGEA
1040
CHF
44839.KG
44839.KJ
Bornitrid ≥99,5% (Metall-Basis)
Boron nitride
Formel:
BN MW: 24,82 g/mol Melting Pt: 2527 °C Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011317 CAS-Nummer: 10043-11-5 EINECS: 233-136-6 Merck Index: 14,1346 |