Aluminiumnitrid (≥32,0% N)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Aluminum nitride
11546.18
11546.06
11546.30
11546.A1
11546.18EA
120
CHF
11546.18
11546.06
11546.30
11546.A1
Aluminiumnitrid (≥32,0% N)
Aluminium nitride
CAS No.: 24304-00-5
Molecular Formula: AlN
Formula Weight: 40.99
Physical Form: -325 Mesh Powder, typically
Formel:
AlN Siedepunkt: 2517 °C (1013 hPa) Melting Pt: >2200 °C Dichte: 3.26 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003429 CAS-Nummer: 24304-00-5 EINECS: 246-140-8 Merck Index: 14,353 |