Indium(III)bromid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Indium tribromide
389030100 389030500
ACRO389030100EA 198 CHF
ACRO389030100 ACRO389030500
Indium(III)bromid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Indium(III)bromid
Formel: Br₃In
Siedepunkt: 656 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 220 °C
Dichte: 4,77 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011057
CAS-Nummer: 13465-09-3
EINECS: 236-692-8
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals or granules and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Indium (In) 31.7 to 33.0 %