Bortribromid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
365210250 365211000 365215000
ACRO365210250EA 61.3 CHF
ACRO365210250 ACRO365211000 ACRO365215000
Bortribromid 99+%
Bortribromid
Formel: BBr₃
Siedepunkt: 91.2 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 2.65 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011312
CAS-Nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01337
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear amber Liquid
Titration ≥99.0 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.2 % Free bromine (Br2)