Bortribromid 99.9%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO295205000EA 1010 CHF
ACRO295205000 ACRO295201000 ACRO295200250
Bortribromid 99.9%
Bortribromid
Formel: BBr₃
MW: 250,52 g/mol
Siedepunkt: 91,2 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 2,65 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011312
CAS-Nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01337
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear amber Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Titration ≥99.2 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.13 % Free bromine (Br2)