Aluminiumbromid zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
Aluminum bromide
MQ200
8.01068.0100
8.01068.0025
8.01068.2500
8.01068.0100EA
189
CHF
8.01068.0100
8.01068.0025
8.01068.2500
Aluminiumbromid zS, Sigma-Aldrich®
Aluminium bromide
Formel:
AlBr₃ MW: 266.69 g/mol Siedepunkt: 265 Melting Pt: 97 Dichte: 3.2 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003421 CAS-Nummer: 7727-15-3 EINECS: 231-779-7 UN: 1725 ADR: 8 II Merck Index: 13,00330 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (rigorous decomposition) |
Melting Point | 97 °C |
Molar Mass | 266.69 g/mol |
Boiling Point | 250 - 270 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (81 °C) |
Density | 3.2 g/cm3 (20 °C) |