Strontiumsulfat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38373.14 38373.22
38373.14EA 62.9 CHF
38373.14 38373.22
Strontiumsulfat, Reagenzqualität
Strontium sulphate
CAS No.: 7759-02-6 Molecular Formula: SrSO4 Formula Weight: 183.68 Physical Form: Crystalline Density: 3.960 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8848 MDL No.: MFCD00036274
Formel: O₄SSr
Melting Pt: 1600 °C
Dichte: 3.960
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036274
CAS-Nummer: 7759-02-6
EINECS: 231-850-2
Merck Index: 14,8848