Magnesiumsulfat Hydrat, (Trockenmasse) 99,0-101,0% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von DAC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
13143-2.5KG 13143-1KG 13143-6X2.5KG 13143-25KG
13143-2.5KGEA 126.78 CHF
13143-2.5KG 13143-1KG 13143-6X2.5KG 13143-25KG
Magnesiumsulfat Hydrat, (Trockenmasse) 99,0-101,0% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von DAC, Fluka™
Magnesiumsulfat Hydrat
Formel: MgSO₄·nH₂O
Melting Pt: 1.124 °C
Dichte: 2,45 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-Nummer: 22189-08-8
EINECS: 231-298-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Loss on drying (400°C) 26.0 - 32.0 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 15 ppm
Chloride (Cl) Max. 400 ppm
Acidity or alkalinity complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying