Magnesiumsulfat Hydrat, (Trockenmasse) contains ca 1-2 mol water of hydration
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L13739.22 L13739.36 L13739.0E
L13739.22EA 41.6 CHF
L13739.22 L13739.36 L13739.0E
Magnesiumsulfat Hydrat, (Trockenmasse) contains ca 1-2 mol water of hydration
Magnesiumsulfat Hydrat
CAS No.: 22189-08-8 Molecular Formula: MgSO4.xH2O Formula Weight: 120.37(anhy) Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149787
Formel: MgSO₄·nH₂O
Dichte: 2.45 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-Nummer: 22189-08-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691