Magnesiumsulfat ≥95%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
25162.361EA
204
CHF
25162.361
25162.465
Magnesiumsulfat ≥95%, TECHNICAL
Magnesium sulphate
Formel:
MgSO₄ Melting Pt: 1127 °C Dichte: 2.65 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS-Nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 95 % |