Bariumsulfat
Lieferant: Molekula
MOLE21615331-1KGEA
0
CHF
MOLE21615331-1KG
Bariumsulfat
Barium sulphate
Formel:
BaSO₄ MW: 233,39 g/mol Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1345 °C Dichte: 4,5 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003455 CAS-Nummer: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 13,00997 |