Bariumsulfat 99%, gefällt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A11768.0C A11768.0E A11768.36
A11768.0CEA 506 CHF
A11768.0C A11768.0E A11768.36
Bariumsulfat 99%, gefällt
Barium sulphate
Purity: 99% CAS No.: 7727-43-7 Molecular Formula: BaSO4 Formula Weight: 233.40 Odour: Odourless Melting Point: 1580° dec. MDL No.: MFCD00003455
Formel: BaSO₄
MW: 233.39 g/mol
Siedepunkt: 1600
Melting Pt: 1580 °C (Zers.)
Dichte: 4.5
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003455
CAS-Nummer: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 14,994