Calciumhydroxid ≥95%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: LöschkalkCalciumdihydroxid
22641.460EA 300 CHF
22641.460
Calciumhydroxid ≥95%, TECHNICAL
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Melting Pt: 550 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (at filling) Min. 95 %