Calciumhydroxid, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E526, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Gefahr
|
Synonyms:
Löschkalk
, Calciumdihydroxid
1.02110.9025EA
0
CHF
1.02110.9025
1.02110.9500
1.02110.9050
Calciumhydroxid, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E526, SAFC®
Calciumhydroxid
Formel:
Ca(OH)₂ MW: 74,09 g/mol Melting Pt: 550 °C Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010901 CAS-Nummer: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 ADR: 8,III Merck Index: 13,01675 |