Magnesiumoxid light Ph. Eur., E530, BP, extra_pure, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms:
Magnesia usta
1.05862.1000
1.05862.9020
1.05862.1000EA
670
CHF
1.05862.1000
1.05862.9020
Magnesiumoxid light Ph. Eur., E530, BP, extra_pure, SAFC®
Magnesiumoxid
Formel:
MgO MW: 40.3 g/mol Siedepunkt: 3600 Melting Pt: 2800 Dichte: 3.58 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS-Nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 13,05700 |