Magnesiumoxid leicht 98,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® zur Analyse
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Magnesia usta
25061.156EA 107 CHF
25061.156 25061.236
Magnesiumoxid leicht 98,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® zur Analyse
Magnesiumoxid
Formel: MgO
MW: 40.3 g/mol
Siedepunkt: 3600
Melting Pt: 2800 °C
Dichte: 3.58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (MgO)(calc. on ignited basis) 98.0 - 100.5 %
Insolubility in hydrochloric acid Max. 0.02 %
Loss on ignition (1000°C) Max. 4 %
Solubility in water Max. 0.7 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
CO3 (as CO2) Max. 1.5 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 1.1 %
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 %
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 3 %
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 5 ppm