Magnesiumoxid substrate 10x10x0.5mm, polished one side 111 orientation
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Magnesia usta
40273.KT 40273.KU
40273.KTEA 243 CHF
40273.KT 40273.KU
Magnesiumoxid substrate 10x10x0.5mm, polished one side 111 orientation
Magnesiumoxid
Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Formel: MgO
MW: 40.3 g/mol
Siedepunkt: 3600
Melting Pt: 2800
Dichte: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700