Magnesiumoxid Substrat 10x10x0.5mm, einseitig poliert 110 orientation
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
gebrannte Magnesia
40272.KUEA
1190
CHF
40272.KU
40272.KT
Magnesiumoxid Substrat 10x10x0.5mm, einseitig poliert 110 orientation
Magnesiumoxid
Formel:
MgO MW: 40,3 g/mol Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa) Melting Pt: 2800 °C Dichte: 3,58 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS-Nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 13,05700 |