Magnesiumoxid substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Magnesia usta
38503.KT
38503.KU
38503.KTEA
271
CHF
38503.KT
38503.KU
Magnesiumoxid substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation
Magnesiumoxid
Molecular Formula: MgO
MDL No.: MFCD00011109
Formel:
MgO MW: 40.3 g/mol Siedepunkt: 3600 Melting Pt: 2800 Dichte: 3.58 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS-Nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 13,05700 |