Magnesiumoxid ≥95,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95.0% min
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: Granular
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
Formel:
MgO Siedepunkt: 3600 °C Melting Pt: 2852 °C Dichte: 3,58 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS-Nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |