Magnesiumoxid 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
205150025 205155000
ACRO205150025EA 227 CHF
ACRO205150025 ACRO205155000
Magnesiumoxid 98%, rein
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³
MDL Number: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Complexometric ≥97.5 %