Magnesiumoxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: gebrannte Magnesia
ACRO193430100EA 71 CHF
ACRO193430100 ACRO193430500
Magnesiumoxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Magnesiumoxid
Formel: MgO
MW: 40,3 g/mol
Siedepunkt: 3600 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %