Calciumoxid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02109.1000EA 132 CHF
1.02109.1000 1.02109.9025
Calciumoxid, Supelco®
Calcium oxide
Formel: CaO
MW: 56,08 g/mol
Siedepunkt: 2850 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2580 °C
Dichte: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010911
CAS-Nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691