Bariummanganat tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L13172.06 L13172.14
L13172.06EA 46.7 CHF
L13172.06 L13172.14
Bariummanganat tech. 90%, technische Qualität
Barium manganate
Purity: 90% CAS No.: 7787-35-1 Molecular Formula: BaMnO4 Formula Weight: 256.28 Merck Reference: 14,981 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011514
Formel: BaMnO₄
Dichte: 4,850
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011514
CAS-Nummer: 7787-35-1
EINECS: 232-109-6
UN: 3087
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,981