Calciumhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Calciumdihydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02100.0100EA 187 CHF
8.02100.9999 8.02100.0100 8.02100.0500
Calciumhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Calciumhydrid
Formel: H₂Ca
MW: 42,09 g/mol
Melting Pt: 816 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010897
CAS-Nummer: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,01674