Calciumhydrid ∼ 93%, Stücke 10-100 mm, reinst , up to 10% powder
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
199961000 199965000
ACRO199961000EA 101 CHF
ACRO199961000 ACRO199965000
Calciumhydrid ∼ 93%, Stücke 10-100 mm, reinst , up to 10% powder
Calciumhydrid
Formel: H₂Ca
Melting Pt: 675 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010897
CAS-Nummer: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,01674
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Irregular pieces and/or lumps
Assay ≥92 % (Total Ca)
Particle size 10 to 100 mm (containing up to 10% fines)
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Hydrogen (H) ≥980 ml/g CaH2
Iron (Fe) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤8000 ppm
Nitrogen (N) ≤2000 ppm