Calciumhydrid ∼ 93%, Körner 0-20 mm, reinst (up to 15% powder)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Calciumdihydrid
ACRO196791000EA 116 CHF
ACRO196791000
Calciumhydrid ∼ 93%, Körner 0-20 mm, reinst (up to 15% powder)
Calciumhydrid
Formel: H₂Ca
MW: 42,09 g/mol
Melting Pt: 675 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010897
CAS-Nummer: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,01674
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Granules
Assay ≥92 % (Total Ca)
Particle size 1 to 20 mm