Magnesiumfluorid Hydrat (≥87% MgF₂)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12830.0E A12830.36
A12830.0EEA 250 CHF
A12830.0E A12830.36
Magnesiumfluorid Hydrat (≥87% MgF₂)
Magnesiumfluorid Hydrat
CAS No.: 7783-40-6 Molecular Formula: MgF2.xH2O Formula Weight: 62.30(anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5665 MDL No.: MFCD00011108
Formel: F₂Mg·H₂O
MW: 62.30 g/mol (anhy)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011108
CAS-Nummer: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 14,5665