Calciumfluorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10913.0E A10913.22 A10913.36
A10913.0EEA 624 CHF
A10913.0E A10913.22 A10913.36
Calciumfluorid ≥99%
Calcium fluoride
Purity: 99% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Refractive Index: 1.434 Odour: Odourless Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Formel: CaF₂
MW: 78.07 g/mol
Siedepunkt: ∼2500 °C
Melting Pt: 1403 °C
Dichte: 3.18
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010907
CAS-Nummer: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669