Calciumfluorid 97%, gefällt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10176.0B
A10176.0I
A10176.30
A10176.0BEA
229
CHF
A10176.0B
A10176.0I
A10176.30
Calciumfluorid 97%, gefällt
Calcium fluoride
Purity: 97%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Refractive Index: 1.434
Odour: Odourless
Boiling Point: ca 2500°
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Formel:
CaF₂ Siedepunkt: ∼2500 °C Melting Pt: 1403 °C Dichte: 3.18 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010907 CAS-Nummer: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Merck Index: 14,1667 |